ContactUsLinkComponent
Natriumtetrafenylboratlösningen ≥99.5% analytiskt reagens
Natriumtetrafenylboratlösningen ≥99.5% analytiskt reagens
Katalog # 28187.138
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Natriumtetrafenylboratlösningen ≥99.5% analytiskt reagens
Katalog # 28187.138
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99.5 %
  • Loss on drying (100°C):
    Max. 0.5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :342.22 g/mol
Merck Index:13,08765
Smält Pt:> 400 °C
Densitet:1,15 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:205-605-5
FN:2811
ADR:6.1,III
 :GHS06
CAS-nummer:143-66-8
Formel:(C₆H₅)₄BNa
MDL-nummer:MFCD00011494