Flourescein dinatriumsalt C.I. 45350, J.T.Baker®
Katalog # 1314.0025
Leverantör: Avantor
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance of solution:passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:376.28 g/mol
Merck Index:13,04185
Smält Pt:> 300 °C
Densitet:1,601 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:208-253-0
CAS-nummer:518-47-8
Formel:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00167039