Flourescein dinatriumsalt, high purity
Catalog # 0681-100G
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Bottle, amber
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Lambda Max:487 – 493 nm
- O.D.@ Lambda Max (0.0124 g/2 l 0.001M CO₃ Buffer):1 – 1.25
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:376.28 g/mol
Merck Index:13,04185
Smält Pt:>300 °C
Densitet:1,601 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:208-253-0
CAS-nummer:518-47-8
Formel:C₂₀H₁₀Na₂O₅
MDL-nummer:MFCD00167039