1-Amino-9,10-anthraquinone 97%, Sigma-Aldrich®
Katalog # A39009-100G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Appearance (Form):Powder or Crystal or Chunk(s)
- Infrared spectrum:Conforms to Structure
- Carbon:72.7 - 78.0 %
- Nitrogen:6.0 - 6.6 %
- Purity (HPLC):≥96.5 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:223.23 g/mol
Merck Index:13,00416
Kokande Pt:465 °C (1013 hPa)
Smält Pt:251…254 °C
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Room Temperature
EINECS:201-423-5
CAS-nummer:82-45-1
Formel:C₁₄H₉NO₂
MDL-nummer:MFCD00001213