9-fluorenon för syntes, Sigma-Aldrich®
8.03977.0250
: Merck
:
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:250 g
- Seq:3545
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:81 - 83 °C
- Molar Mass:180.21 g/mol
- Boiling Point:342 °C (1013 hPa)
- Flash Point:163 °C
- Density:0.9 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:608 °C
:
:180.21 g/mol
:342 °C (1013 hPa)
:81…83 °C
:0,9 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:207-630-7
:3077
:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS07
:GHS09
:486-25-9
:C₁₃H₈O
:MFCD00001141