ContactUsLinkComponent
Piperazin för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
Piperazin för syntes, Sigma-Aldrich®
 :  Merck
  • Solubility:
    150 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    107 - 111 °C
  • Molar Mass:
    86.14 g/mol
  • Bulk Density:
    400 kg/m3
  • Vapor Pressure:
     - 10 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    65 °C
  • Explosion Limit:
    4 - 14 %(V)
  • Density:
    1.1 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    12 (150 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    320 °C DIN 51794
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive material