ContactUsLinkComponent
Cyclohexylméthanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Cyclohexylméthanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Cyclohexylméthanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Specifikationstestresultat
  • Molar Mass:
    114.18 g/mol
  • Boiling Point:
    180 - 181 °C
  • Flash Point:
    71 °C
  • Density:
    0.93 g/cm3 (20 °C)
  • Hill Formula:
    C7H14O
Specifikationstestresultat
Relaterad information