2-Cyclohexylethanol för syntes, Sigma-Aldrich®
Catalog # 8.18556.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 ml
- Seq:2440
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:(20 °C) insoluble
- Melting Point:-20 °C
- Molar Mass:128.21 g/mol
- Boiling Point:206 - 207 °C
- Vapor Pressure:0.2 hPa (25 °C)
- Flash Point:93 °C
- Refractive Index:1.4641 (20 °C, 589 nm)
- Explosion Limit:0.9 - 6.3 %(V)
- Density:0.92 g/cm3 (20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
:128.21 g/mol
Boiling Pt:204 °C (1013 hPa)
Melting Pt:–20 °C
Density:0,92 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:224-672-1
:GHS07
CAS Number:4442-79-9
Formula:C₈H₁₆O
MDL Number:MFCD00001525