ContactUsLinkComponent
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.02940.0025
 :  Merck
 :  
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone för syntes, Sigma-Aldrich®
  8.02940.0025
 :  Merck
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
  • Hill Formula:
    C₈Cl₂N₂O₂
  • Chemical formula:
    2,3-(Cl)₂-1-(=O)C₆-4-(=O)-5,6-(CN)₂
  • Molar Mass:
    227 g/mol
  • Melting Point:
    209 - 214 °C
  • Solubility:
    (20 °C) (decomposition)
  • LD 50 oral:
    LD50 Rat 86 mg/kg
  • Storage class:
    6.1A Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
  • WGK:
    WGK 3 highly water endangering
  • R Phrase:
    R 25-29
  • S Phrase:
    S 22-24/25-37-45
 :
 :227.01 g/mol
 :13,03088
 :396 °C (1013 hPa)
 :209…214 °C
 :1,713 g/cm³ (20 °C)
 :Omgivande
 :201-542-2
 :3439
 :6.1,III
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
 :GHS06
 :84-58-2
 :C₈Cl₂N₂O₂
 :MFCD00001593