Bensotriazol
705-2028
: Hach
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 mL
- Seq:2440
:
:119.13 g/mol
:13,01109
:350 °C (1013 hPa)
:99 °C
:1,34 g/cm³ (20 °C)
:170 °C (closed cup)
:Omgivande
:202-394-1
:2811
:6.1,III
:GHS02
:GHS07
:95-14-7
:C₆H₅N₃
:MFCD00005699