2-Bifenylamin 97%, Sigma-Aldrich®
Katalog # A42409-25G
Leverantör: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:169.23 g/mol
Kokande Pt:299 °C (lit.)
Smält Pt:47…50 °C (lit.)
Densitet:1,16 g/cm³ (21 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:201-990-9
:GHS08
:GHS07
Förvaringstemperatur:Room Temperature
CAS-nummer:90-41-5
Formel:C₁₂H₁₁N
MDL-nummer:MFCD00007701