ContactUsLinkComponent
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
  MAYBSB01673EA
 :  
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
  MAYBSB01673EA
 :  
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    10 g
  • Seq:
    3236
 :
 :271.19 g/mol
 :94…95 °C (19 mmHg)
 :1,48 g/cm³ (20 °C)
 :23165-29-9
 :C₉H₃F₆NS
 :MFCD00040838