ContactUsLinkComponent
Tymolblått
Tymolblått
Catalog # MOLE12900344-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Tymolblått
Catalog # MOLE12900344-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :466.6 g/mol
Merck Index:12,09541
Melting Pt:221 °C
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:200-973-3
CAS Number:76-61-9
Formula:C₂₇H₃₀O₅S
MDL Number:MFCD00005869