ContactUsLinkComponent
Fenolrött
Catalog # MOLEM86776424
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Fenolrött
Catalog # MOLEM86776424
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifications
About this item
 :
Merck Index:13,07329
Melting Pt:> 300 °C
 :354.38 g/mol
Storage Temperature:Omgivande
EINECS:205-609-7
CAS Number:143-74-8
Formula:C₁₉H₁₄O₅S
MDL Number:MFCD00003552