Fenolrött ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:143-74-8
:
Formel:C₁₉H₁₄O₅S
MDL-nummer:MFCD00003552
Merck Index:14,7247
Smält Pt:>300 °C
:354.38 g/mol
EINECS:205-609-7
:GHS07
Förvaringstemperatur:Omgivande