Benzofenon analytical standard, Supelco®
442842.
: Merck
:
- Förp.:1
- Seq:2725
- Pk Info:500 mg
:
:182.22 g/mol
:13,01099
:305,4 °C (1013 hPa)
:47…49 °C
:1,085 g/cm³ (20 °C)
:150 °C
:Omgivande
:204-337-6
:3077
:9,III
:GHS09
:119-61-9
:C₁₃H₁₀O
:MFCD00003076