Benzofenon ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:119-61-9
:
Formel:C₁₃H₁₀O
MDL-nummer:MFCD00003076
:182.22 g/mol
Merck Index:14,1098
Kokande Pt:305 °C
Smält Pt:47…50 °C
Densitet:1,111
Flash Pt:138 °C (280 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-337-6
FN:3077
ADR:9,III
:GHS09