Bromkresolgrönt, pulver pH-indikator
Katalog # 200125B
Leverantör: VWR Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Transition range pH 3.8 - 5.4:Yellowish green to blue
- Appearance of solution:Passes test
- Transition range (according to ACS):Passes test
- Loss on drying (110°C):Max. 3.00 %
- Conforms to ACS:Passes test
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:698.02 g/mol
Merck Index:13,01370
Smält Pt:217…218 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-972-8
CAS-nummer:76-60-8
Formel:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MDL-nummer:MFCD00005874