Bromkresolgrönt ACS
0816-25G
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
- Clarity of Solution:Pass
- Visual Transition Interval (pH 3.8 – 5.4):Pass
:
:698.02 g/mol
:13,01370
:217…218 °C
:Omgivande
:200-972-8
:76-60-8
:C₂₁H₁₄Br₄O₅S
:MFCD00005874