Bromofenolblått
Katalog # MOLE14572165-25G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
:669.97 g/mol
Merck Index:13,01429
Smält Pt:273 °C
Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-086-2
CAS-nummer:115-39-9
Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL-nummer:MFCD00005875