ContactUsLinkComponent
Bromofenolblått
Bromofenolblått
Katalog # 705-0070
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Bromofenolblått
Katalog # 705-0070
Leverantör:  Hach
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förp.:
    100
  • Seq:
    0100
Specifikationer
Om denna produkt
 :
 :669.97 g/mol
Merck Index:13,01429
Smält Pt:273 °C
Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-086-2
CAS-nummer:115-39-9
Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL-nummer:MFCD00005875