Bromofenolblått ACS
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:115-39-9
:
Formel:C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MDL-nummer:MFCD00005875
:669.97 g/mol
Merck Index:14,1444
Smält Pt:270 °C (dec.)
Densitet:1 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-086-2