Bromtymolblått
Katalog # MOLE35458451-25G
Leverantör: Molekula
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Om denna produkt
:
Merck Index:13,01430
Smält Pt:204…202 °C
:624.39 g/mol
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-971-2
CAS-nummer:76-59-5
Formel:C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MDL-nummer:MFCD00005872