Digital Solutions
Applications
Support
About
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
Sweden
Beställningsinmatning
Orderstatus
Ditt konto
Varukorg
ContactUsLinkComponent
Hem
Bromochlorophenol blue
Bromochlorophenol blue, pulver
Bromochlorophenol blue, pulver
Bromochlorophenol blue, pulver
Leverantör:
MP Biomedicals
Certifikat
Expandera bilden
Bromochlorophenol blue, pulver
Leverantör:
MP Biomedicals
Om denna produkt
CAS-nummer:
2553-71-1
:
Formel:
C₁₉H₁₀Br₂Cl₂O₅S
MDL-nummer:
MFCD00047291
:
581.06 g/mol
Kokande Pt:
603 °C (1013 hPa)
Smält Pt:
273 °C
EINECS:
219-861-0