2-Metylhydrokinon för syntes, Sigma-Aldrich®
8.20801.0100
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
- Solubility:77 g/l (25 °C)
- Melting Point:124 - 127 °C
- Molar Mass:124.14 g/mol
- Boiling Point:285 °C
- Flash Point:172 °C
- Ignition Point:468 °C
:
:124.14 g/mol
:285 °C (1013 hPa)
:123…126 °C
:Omgivande
:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:202-443-7
:2811
:GHS06
:95-71-6
:C₇H₈O₂
:MFCD00002345