2-Metylhydrokinon ≥99%
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:95-71-6
:
Formel:C₇H₈O₂
MDL-nummer:MFCD00002345
:124.14 g/mol
Kokande Pt:284…286 °C
Smält Pt:127…130 °C
Flash Pt:172 °C (341 °F)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-443-7
FN:2811
ADR:6.1,III
:GHS07