p-Kresol ≥99.0%, Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Katalog # 61030-25G
Leverantör: Honeywell Chemicals
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:25 g
- Seq:3308
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- assay (alkalimetric):Min. 99 %
- identity (IR):complying
- appearance:complying
- Cadmium (Cd):Max. 5 ppm
- APHA:Max. 25
- Chromium (Cr):Max. 5 ppm
- Copper (Cu):Max. 5 ppm
- Iron (Fe):Max. 5 ppm
- Potassium (K):Max. 50 ppm
- Magnesium (Mg):Max. 5 ppm
- Manganese (Mn):Max. 5 ppm
- Sodium (Na):Max. 5 ppm
- Nickel (Ni):Max. 5 ppm
- Lead (Pb):Max. 5 ppm
- Zinc (Zn):Max. 5 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:108.14 g/mol
Merck Index:13,02604
Kokande Pt:202 °C (1,013 hPa)
Densitet:1,03 g/cm³ (20 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:203-398-6
FN:3455
ADR:6.1,II
:GHS05
:GHS06
CAS-nummer:106-44-5
Formel:C₇H₈O
MDL-nummer:MFCD00002376