p-Kresol, Supelco®
Katalog # 42429-5G-F
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g
- Seq:3173
Specifikationer
Om denna produkt
:
:108.14 g/mol
Merck Index:13,02604
Kokande Pt:201,8 °C (1013 hPa)
Smält Pt:32…34 °C
Densitet:1,034 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:86 °C
EINECS:203-398-6
FN:3455
ADR:6.1,II
:M-Clarity™ quality level = MQ100
:GHS06
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:106-44-5
Formel:C₇H₈O
MDL-nummer:MFCD00002376