p-Kresol
EHERC15140400
:
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:0,5 g
- Seq:3035
:
:108.14 g/mol
:13,02604
:201,8 °C (1013 hPa)
:32…34 °C
:1,034 g/cm³ (20 °C)
:86 °C
:Omgivande
:203-398-6
:3455
:6.1,II
:GHS06
:GHS05
:106-44-5
:C₇H₈O
:MFCD00002376