m-Tolyl isothiocyanate för syntes, Sigma-Aldrich®
8.18739.0005
: Merck
:
- Förpackningstyp:Glass bottle
- Förp.:5 mL
- Seq:2210
- Molar Mass:149.22 g/mol
- Boiling Point:243 °C (1013 hPa)
- Flash Point:106 °C
- Density:1.10 g/cm3 (20 °C)
:
:149.22 g/mol
:243 °C (1013 hPa)
:–20 °C
:1,103 g/cm³ (20 °C)
:Omgivande
:210-677-6
:2922
:8 (6.1),II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS05
:621-30-7
:C₈H₇NS
:MFCD00004807