ContactUsLinkComponent
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Katalog # MOLE17125731-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Katalog # MOLE17125731-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :217.04 g/mol
Boiling Pt:82 °C (0,4 mmHg)
Melting Pt:49 °C
EINECS:206-955-1
CAS Number:403-29-2
Formula:C₈H₆BrFO
MDL Number:MFCD00040830