ContactUsLinkComponent
Hydrokinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24704.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Hydrokinon ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 24704.298
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 99 %
  • Melting point:
    170 - 176 °C
  • Heavy metals (as Pb):
    Max. 20 ppm
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Resorcinol:
    Max. 0.1 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :110.11 g/mol
Merck Index:13,04833
Kokande Pt:285 °C (1013 hPa)
Smält Pt:175 °C
Densitet:1.332 g/cm³ (20 °C)
Densitet:1,332 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:165 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-617-8
FN:3077
ADR:9,III
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS05
 :GHS09
CAS-nummer:123-31-9
Formel:C₆H₄(OH)₂
MDL-nummer:MFCD00002339