ContactUsLinkComponent
Difenylamin ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Difenylamin ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Catalog # 23543.182
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Difenylamin ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens
Catalog # 23543.182
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    100 g
  • Seq:
    3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98.0 %
  • Melting point:
    52.5 - 54.0 °C
  • Aniline:
    Max. 0.1 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.03 %
  • Insolubility in ethanol 96 % vol:
    Max. 100 ppm
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :169.23 g/mol
Merck Index:13,03349
Kokande Pt:302 °C (1013 hPa)
Smält Pt:53…54 °C
Densitet:1,165 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:153 °C (closed cup)
EINECS:204-539-4
FN:3077
ADR:9,III
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:122-39-4
Formel:(C₆H₅)₂NH
MDL-nummer:MFCD00003014