Difenylamin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Certifikat
Om denna produkt
CAS-nummer:122-39-4
:
Formel:(C₆H₅)₂NH
MDL-nummer:MFCD00003014
:169.23 g/mol
Merck Index:13,03349
Kokande Pt:302 °C (1013 hPa)
Smält Pt:53…54 °C
Densitet:1,165 g/cm³ (20 °C)
EINECS:204-539-4
FN:3077
ADR:9,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Flash Pt:153 °C (closed cup)
:GHS06
:GHS08
:GHS09
Förvaringstemperatur:Omgivande
Specifikationstestresultat
- Solubility:0.05 g/l (25 °C)
- Melting Point:53 - 54 °C
- Molar Mass:169.23 g/mol
- Bulk Density:610 kg/m3
- Boiling Point:302 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:0.0003 hPa (20 °C)
- Flash Point:153 °C DIN 51758
- Density:1.16 g/cm3 (20 °C)
- Ignition Point:630 °C DIN 51794
- Hazard Class:9
- Hazard Class Description:Miscellaneous Hazardous Material