ContactUsLinkComponent
Sulfanilinsyra ≥98%, GPR RECTAPUR®
Irriterande
Sulfanilinsyra ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20673.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Irriterande
Sulfanilinsyra ≥98%, GPR RECTAPUR®
Katalog # 20673.294
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
  • Ignition residue (SO4):
    Max. 0.1 %
  • Cl (Chloride):
    Max. 100 ppm
  • SO4 (Sulphate):
    Max. 0.2 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :173.19 g/mol
Merck Index:13,09012
Kokande Pt:363 °C (1013 hPa)
Smält Pt:279 °C
Densitet:1,485 g/cm³ (25 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:204-482-5
 :GHS07
CAS-nummer:121-57-3
Formel:4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
MDL-nummer:MFCD00007886