Sulfanilamid Reag. Ph. Eur. analytiskt reagens, Supelco®
Catalog # 1.11799.0100
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle
- Förp.:100 g
- Seq:3401
Specifikationer
Specifikationstestresultat
- Solubility:7.5 g/l (25 °C)
- Melting Point:163 - 167 °C
- Molar Mass:172.2 g/mol
- Bulk Density:500 kg/m3
- Density:1.50 g/cm3
- pH:5.8 - 6.1 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
:
:172.21 g/mol
Merck Index:13,09010
Kokande Pt:401 °C (1013 hPa)
Smält Pt:163…167 °C
Densitet:1,46 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-563-4
CAS-nummer:63-74-1
Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MDL-nummer:MFCD00007939