Sulfanilamid, Supelco®
Katalog # 46874-250MG
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:250 mg
- Seq:2590
Specifikationer
Om denna produkt
:
:172.21 g/mol
Merck Index:13,09010
Kokande Pt:401 °C (1013 hPa)
Smält Pt:163…167 °C
Densitet:1,46 g/cm³ (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:200-563-4
CAS-nummer:63-74-1
Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MDL-nummer:MFCD00007939