ContactUsLinkComponent
2-Amino-5-nitrophenol
Irritant
2-Amino-5-nitrophenol
Catalog # MOLE24240078-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Irritant
2-Amino-5-nitrophenol
Catalog # MOLE24240078-25G
Supplier:  Molekula
CAS Number:  
Specifications
  • Förpackningstyp:
    Glass bottle for solids
  • Förp.:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :154.13 g/mol
Melting Pt:207…208 °C
Density:1,54 g/cm³ (20 °C)
EINECS:204-503-8
 :GHS07
CAS Number:121-88-0
Formula:C₆H₆N₂O₃
MDL Number:MFCD00007692