Dietylftalat
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # PROOMM0006.28
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: Phthalic acid diethyl ester
- CAS-nummer:84-66-2
- Formel:C₁₂H₁₄O₄
- MDL-nummer:MFCD00009111
- Molecular Weight:222.24 g/mol
- Merck Index:12,07527
- Kokande Pt:298 °C (1013 hPa)
- Smält Pt:–3 °C
- Densitet:1,12 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:156 °C (closed cup)
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:201-550-6
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg