ContactUsLinkComponent
Dietylftalat ≥98%, TECHNICAL
Dietylftalat ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 23995.467
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
undefined
Dietylftalat ≥98%, TECHNICAL
Katalog # 23995.467
Leverantör:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  
Specifikationer
  • Förpackningstyp:
    Metal drum
  • Förp.:
    25 L
  • Seq:
    5327
Specifikationer
Specifikationstestresultat
  • Assay:
    Min. 98 %
Specifikationstestresultat
Om denna produkt
 :
 :222.24 g/mol
Merck Index:12,07527
Kokande Pt:298 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–3 °C
Densitet:1,12 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:156 °C (closed cup)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:201-550-6
CAS-nummer:84-66-2
Formel:C₁₂H₁₄O₄
MDL-nummer:MFCD00009111