Natrium 4-Hydroxipropylbensoat
Katalog # PROOMM0432.01
Leverantör: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 mg
- Seq:2440
Specifikationer
Om denna produkt
:
:202.19 g/mol
EINECS:252-488-1
:GHS05
Förvaringstemperatur:Omgivande
CAS-nummer:35285-69-9
Formel:C₁₀H₁₁NaO₃
MDL-nummer:MFCD00016477