Metyl-4-hydroxibensoat
Catalog # 47889.
Leverantör: Merck
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förp.:1 g
- Seq:0001
Specifikationer
Om denna produkt
:
:152.15 g/mol
Merck Index:13,06129
Kokande Pt:270…280 °C (1013 hPa)
Smält Pt:125…128 °C
Densitet:1,1208 g/cm³ (137 °C)
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-785-7
:GHS07
CAS-nummer:99-76-3
Formel:HOC₆H₄CO₂CH₃
MDL-nummer:MFCD00002352