ContactUsLinkComponent
Metyl-4-hydroxibensoat ≥99%, TECHNICAL
Metyl-4-hydroxibensoat ≥99%, TECHNICAL
  25605.293
 :  
undefined
Metyl-4-hydroxibensoat ≥99%, TECHNICAL
  25605.293
 :  
  • Förpackningstyp:
    Plastic bottle for solids
  • Förp.:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    Min. 99 %
 :
 :152.15 g/mol
 :13,06129
 :270…280 °C (1013 hPa)
 :125…128 °C
 :1,1208 g/cm³ (137 °C)
 :Omgivande
 :202-785-7
 :GHS07
 :99-76-3
 :HOC₆H₄CO₂CH₃
 :MFCD00002352