Bensosyrametylester
Katalog # ROTH9041.1
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:1 g
- Seq:3047
Specifikationer
Om denna produkt
:
:136.15 g/mol
Merck Index:13,06052
Kokande Pt:199,6 °C (1013 hPa)
Smält Pt:–12 °C
Densitet:1,0888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:83 °C
Förvaringstemperatur:Omgivande
EINECS:202-259-7
:GHS07
CAS-nummer:93-58-3
Formel:C₆H₅COOCH₃
MDL-nummer:MFCD00008421