2-Methylindoline
Glass bottle for solids, 100 g
MOLE13901024-100G
Marketsource
: Molekula
- :6872-06-6
- :C₉H₁₁N
- :MFCD00005706
- :133.19 g/mol
- :228 °C (1013 hPa)
- :1,0236 g/cm³ (15 °C)
- :229-971-0
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g