ContactUsLinkComponent
Morfolin för syntes, Sigma-Aldrich®
Brännbar
Toxisk
Frätande
Morfolin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
undefined
Brännbar
Toxisk
Frätande
Morfolin för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör:  Merck
Certifikat
Specifikationstestresultat
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Molar Mass:
    87.12 g/mol
  • Boiling Point:
    128 - 130 °C (1013 hPa)
  • Vapor Pressure:
    10 hPa (20 °C)
  • Flash Point:
    32 °C
  • Density:
    1.00 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    10.6 (5 g/l, H2O, 20 °C)
  • Ignition Point:
    275 °C
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Specifikationstestresultat
Relaterad information