Cykloheximid
Plastic bottle for solids, 500 mg
Katalog # USBIC8500
Leverantör: US Biological
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: 3-[2-(3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxietyl]glutarimid
- CAS-nummer:66-81-9
- Formel:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL-nummer:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-636-0
- FN:2811
- ADR:6.1,I
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Plastic bottle for solids
- Förp.:500 mg