Cykloheximid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # MOLE15065373-5G
Marketsource
Leverantör: Molekula
Gå till:
Product Details & Documents
Synonymer: 3-[2-(3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl)-2-hydroxietyl]glutarimid
- CAS-nummer:66-81-9
- Formel:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL-nummer:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- Förvaringstemperatur:Omgivande
- EINECS:200-636-0
- FN:2811
- ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:5 g