3-Hydroxycinnamic acid
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # MOLE21455098-100G
Marketsource
Leverantör: Molekula
3-Hydroxycinnamic acid
Katalog # MOLE21455098-100G
Leverantör: Molekula
Marketsource
CAS-nummer: 588-30-7
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Synonymer: m-Hydroxycinnamic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)acrylic acid, m-Coumaric acid
- CAS-nummer:588-30-7
- Formel:C₉H₈O₃
- MDL-nummer:MFCD00004390
- Molecular Weight:164.158 g/mol
- EINECS:209-615-0
Specifikationer
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:100 g