Fumarsyra
Katalog # ROTH3748.1
Leverantör: Roth Carl
CAS-nummer:
Specifikationer
- Förpackningstyp:Glass bottle for solids
- Förp.:500 g
- Seq:3645
Specifikationer
Om denna produkt
:
:116.07 g/mol
Merck Index:13,04308
Kokande Pt:356 °C (1013 hPa)
Smält Pt:287 °C
Densitet:1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt:273 °C
EINECS:203-743-0
:GHS07
CAS-nummer:110-17-8
Formel:C₄H₄O₄
MDL-nummer:MFCD00002700